1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405686-1G PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA 12460 DKK
APOSPC405686-1G APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₁₁H₁₁F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18826721
CAS-nummer: 271767-84-1