1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 12460 DKK
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₁₁H₁₁F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27996102
CAS-nummer: 1823878-55-2