2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405530-1G PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA 2620 DKK
APOSPC405530-1G APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formel: C₆H₄F₅NO₃S
Molekylvægt: 265.158 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22370112
CAS-nummer: 1329120-21-9