3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 8300 DKK
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formel: C₉H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18251061
CAS-nummer: 1260672-73-8