3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
PC404591-1G PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA 2710 DKK
APOSPC404591-1G APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192868
CAS-nummer: 1065087-83-3