4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404590-1G PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA 0 DKK
APOSPC404590-1G APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₆BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12675031
CAS-nummer: 1189106-86-2