4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 2580 DKK
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501277
CAS-nummer: 288151-31-5