(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404544-1G PC404544-5G
APOSPC404544-1GEA 2260 DKK
APOSPC404544-1G APOSPC404544-5G
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Formel: C₁₇H₈F₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863551
CAS-nummer: 35853-55-5