1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 1860 DKK
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molekylvægt: 246.183 g/mol
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11037007
CAS-nummer: 936727-93-4