cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404513-1G
PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA
3820
DKK
APOSPC404513-1G
APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26936315 CAS-nummer: 1980007-29-1 |