trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404512-1G PC404512-250MG
APOSPC404512-1GEA 3820 DKK
APOSPC404512-1G APOSPC404512-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₂
Molekylvægt: 237.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26936314
CAS-nummer: 1980007-30-4