cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 3940 DKK
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26936313
CAS-nummer: 1980007-28-0