1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404508-1G PC404508-250MG
APOSPC404508-1GEA 4430 DKK
APOSPC404508-1G APOSPC404508-250MG
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Formel: C₁₇H₁₅NO₂·CF₃CO₂H
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881437
CAS-nummer: 916825-05-3