4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404504-1G PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA 2580 DKK
APOSPC404504-1G APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787728
CAS-nummer: 288151-34-8