7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 7-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol
PC404503-1G PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA 2510 DKK
APOSPC404503-1G APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Molekylvægt: 177.175 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684201
CAS-nummer: 18529-03-8