2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 2510 DKK
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272512
CAS-nummer: 203506-28-9