5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC404013-1G PC404013-250MG PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA 1680 DKK
APOSPC404013-1G APOSPC404013-250MG APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂F₃IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24540492
CAS-nummer: 1015780-53-6