2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 2810 DKK
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185604
CAS-nummer: 136888-79-4