(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
PC403115-1G PC403115-250MG PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA 1130 DKK
APOSPC403115-1G APOSPC403115-250MG APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Formel: C₆H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100747
CAS-nummer: 205744-17-8