3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402145-1G
PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA
3960
DKK
APOSPC402145-1G
APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNO·ClH Molekylvægt: 231.694 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11501328 CAS-nummer: 173447-91-1 |