3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402144-1G PC402144-250MG
APOSPC402144-1GEA 4800 DKK
APOSPC402144-1G APOSPC402144-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Molekylvægt: 281.702 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28108755
CAS-nummer: 2409589-75-7