(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402143-1G PC402143-250MG
APOSPC402143-1GEA 6590 DKK
APOSPC402143-1G APOSPC402143-250MG
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
Molekylvægt: 215.695 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1217829-49-6