3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 4200 DKK
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₄H₈FNO₂
Molekylvægt: 241.217 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11111105
CAS-nummer: 676494-55-6