3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 6000 DKK
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409597-10-8