4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 5880 DKK
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28506297
CAS-nummer: 1628317-85-0