(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 2250 DKK
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08751479
CAS-nummer: 1443624-23-4