2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402128-1G PC402128-500MG
APOSPC402128-1GEA 39300 DKK
APOSPC402128-1G APOSPC402128-500MG
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Formel: C₉H₈BrFO
Molekylvægt: 231.062 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22492677
CAS-nummer: 1628010-89-8