3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 5280 DKK
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
Molekylvægt: 265.702 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02178940
CAS-nummer: 1106940-96-8