4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402124-1G PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA 8520 DKK
APOSPC402124-1G APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22378606
CAS-nummer: 208989-34-8