4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402123-100MG PC402123-1G PC402123-250MG
APOSPC402123-100MGEA 2190 DKK
APOSPC402123-100MG APOSPC402123-1G APOSPC402123-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05189944
CAS-nummer: 67259-63-6