3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 1260 DKK
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formel: C₁₃H₈F₅NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18400452
CAS-nummer: 867288-01-5