5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402052-1G PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA 2690 DKK
APOSPC402052-1G APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molekylvægt: 214.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25955533
CAS-nummer: 1110502-49-2