7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 3770 DKK
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25460309
CAS-nummer: 548458-05-5