5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC402014-250MG PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA 644 DKK
APOSPC402014-250MG APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602947
CAS-nummer: 1374258-43-1