Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 4920 DKK
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 240…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878903
CAS-nummer: 877773-17-6