2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 7530 DKK
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25460304
CAS-nummer: 933741-41-4