tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 5020 DKK
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182503
CAS-nummer: 895535-15-6