4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-[4-(Dimethylamino)pyridin-3-yl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(Dimethylamino)-3-(2,2,2-trifluoroethanoyl)pyridine
PC4017-1G
PC4017-5G
PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA
1050
DKK
APOSPC4017-1G
APOSPC4017-5G
APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Formel:
C₉H₉F₃N₂O Molekylvægt: 218.176 g/mol Kogepunkt: 70 °C (4 mm Hg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09904820 CAS-nummer: 230305-72-3 |