2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 1460 DKK
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Kogepunkt: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16607521
CAS-nummer: 1227502-50-2