Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401052-1G PC401052-50MG PC401052-250MG PC401052-500MG
APOSPC401052-1GEA 4610 DKK
APOSPC401052-1G APOSPC401052-50MG APOSPC401052-250MG APOSPC401052-500MG
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21364902
CAS-nummer: 1357943-66-8