3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 3360 DKK
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122856
CAS-nummer: 1281189-85-2