2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 1810 DKK
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25970580
CAS-nummer: 1065607-70-6