2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 2300 DKK
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formel: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08876104
CAS-nummer: 923155-43-5