Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 3020 DKK
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Molekylvægt: 283.632 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122854
CAS-nummer: 1672655-84-3