tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401032-1G PC401032-5G
APOSPC401032-1GEA 4940 DKK
APOSPC401032-1G APOSPC401032-5G
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formel: C₁₂H₁₃ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122853
CAS-nummer: 1672655-80-9