Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 2730 DKK
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formel: C₉H₆BrClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122852
CAS-nummer: 1672655-82-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III