2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401030-1G PC401030-5G
APOSPC401030-1GEA 2730 DKK
APOSPC401030-1G APOSPC401030-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Molekylvægt: 253.606 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26912299
CAS-nummer: 1566079-39-7