2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 1990 DKK
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09925056
CAS-nummer: 1000522-34-8