Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 1950 DKK
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Formel: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122851
CAS-nummer: 1672655-81-0