2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 1010 DKK
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₄H₂ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09699166
CAS-nummer: 723286-98-4